Documenti fondamentali
APO455836406
Apollo Scientific Ltd
2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Scegli un formato
1 G
104,50 €
SKU del venditore: PC4602-1G
104,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
104,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
220.15
Numero MDL:
SKU del venditore: PC4602-1G
104,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
P. ebollizione
125-128
Iupac Name
2-methoxy-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C9H7F3O3/c1-15-7-4-5(9(10,11)12)2-3-6(7)8(13)14/h2-4H,1H3,(H,13,14)
InChI
QWRIRBUKLBWVNF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylbenzoic-acid
Synonym
2-Carboxy-5-(trifluoromethyl)anisole, 4-Carboxy-3-methoxybenzotrifluoride, 4-(Trifluoromethyl)-o-anisic acid
Boiling point
125-128
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-methoxy-4-trifluoromethylbenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)