Documenti fondamentali
APO455835043
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-5-fluorobenzene-1,2-diamine
Scegli un formato
1 G
59,80 €
SKU del venditore: PC2182-1G
59,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
59,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.58
Numero MDL:
SKU del venditore: PC2182-1G
59,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
110-114
Iupac Name
4-chloro-5-fluoro-1,2-benzenediamine
Inchi Code
1S/C6H6ClFN2/c7-3-1-5(9)6(10)2-4(3)8/h1-2H,9-10H2
InChI
BSMPRJISGCTCDC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-5-fluorobenzene-12-diamine
Synonym
4-Chloro-5-fluorophenylene-1,2-diamine, 5-Chloro-4-fluorophenylene-1,2-diamine, 1-Chloro-4,5-diamino-2-fluorobenzene
Boiling point
110-114
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-5-fluorobenzene-12-diamine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)