Documenti fondamentali
APO455834906
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Scegli un formato
1 G
59,80 €
5 G
66,40 €
25 G
153,30 €
SKU del venditore: PC1864FD-1G
59,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
59,80 €
5 G
66,40 €
25 G
153,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
196.05
Numero MDL:
SKU del venditore: PC1864FD-1G
59,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
243-245
Iupac Name
(4-chloro-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7ClFN.ClH/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6;/h1-3H,4,10H2;1H
InChI
DFRJZBWKVAXYRV-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluorobenzylamine-hydrochloride
Synonym
(4-Chloro-2-fluorophenyl)methylamine hydrochloride
Boiling point
243-245
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-2-fluorobenzylamine-hydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)