Documenti fondamentali
APO455834213
Apollo Scientific Ltd
3,5-Dimethyl-2,4,6-trifluorobenzoyl chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.59
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,4,6-trifluoro-3,5-dimethylbenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6ClF3O/c1-3-6(11)4(2)8(13)5(7(3)12)9(10)14/h1-2H3
InChI
HTIPFTSPYMRXQN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dimethyl-246-trifluorobenzoyl-chloride
Synonym
5-(Chloroformyl)-2,4,6-trifluoro-m-xylene, 5-(Chlorocarbonyl)-2,4,6-trifluoro-m-xylene
Pittogrammi
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/35-dimethyl-246-trifluorobenzoyl-chloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)