Documenti fondamentali
APO455834124
Apollo Scientific Ltd
4-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Scegli un formato
1 G
59,80 €
5 G
90,60 €
25 G
250,10 €
SKU del venditore: PC0836-1G
59,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
59,80 €
5 G
90,60 €
25 G
250,10 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.11
Numero MDL:
SKU del venditore: PC0836-1G
59,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
70-72
Iupac Name
4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5FO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-4,10H
InChI
GBJJCODOZGPTBC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
99%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Synonym
4-Fluorosalicylaldehyde, 5-Fluoro-2-formylphenol
Boiling point
70-72
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)