APO455833966
Apollo Scientific Ltd
3-Fluoro-4-methylphenylacetic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: PC0370-1G
59,80 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC0370-1G
59,80 €
P. ebollizione
104-107
Iupac Name
(3-fluoro-4-methylphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9FO2/c1-6-2-3-7(4-8(6)10)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI
YECYDEGFKJWADM-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Synonym
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-fluoro-4-methylphenylacetic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)