APO455832824
Apollo Scientific Ltd
4'-(Benzyloxy)-[1,1'-biphenyl]-2-amine
About This Item
P. ebollizione
116-118
Iupac Name
4'-(benzyloxy)[1,1'-biphenyl]-2-amine
Inchi Code
1S/C19H17NO/c20-19-9-5-4-8-18(19)16-10-12-17(13-11-16)21-14-15-6-2-1-3-7-15/h1-13H,14,20H2
InChI
XKIPQWRPJDHCCW-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-benzyloxy-11-biphenyl-2-amine
Boiling point
116-118
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-benzyloxy-11-biphenyl-2-amine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)