Documenti fondamentali
APO455832209
Apollo Scientific Ltd
2,4-Dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Scegli un formato
1 G
59,80 €
25 G
77,40 €
100 G
133,50 €
SKU del venditore: OR61036-1G
59,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
59,80 €
25 G
77,40 €
100 G
133,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.02
Numero MDL:
SKU del venditore: OR61036-1G
59,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
250-252
Iupac Name
2,4-dichloro-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c7-4-3-1-2-9-5(3)11-6(8)10-4/h1-2H,(H,9,10,11)
InChI
GHXBPCSSQOKKGB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Store at 2-8C
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dichloro-7h-pyrrolo23-dpyrimidine
Boiling point
250-252
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/24-dichloro-7h-pyrrolo23-dpyrimidine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)