APO455831626
Apollo Scientific Ltd
2-Ethynyl-5-methoxypyrazine
Scegli un formato
SKU del venditore: OR53017-250MG
170,90 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR53017-250MG
170,90 €
Iupac Name
2-ethynyl-5-methoxypyrazine
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c1-3-6-4-9-7(10-2)5-8-6/h1,4-5H,2H3
InChI
CGBDPVUIUFCVQS-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/2-ethynyl-5-methoxypyrazine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)