APO455830828
Apollo Scientific Ltd
Isothiazole-3-carbonitrile
Scegli un formato
SKU del venditore: OR40802-250MG
212,70 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR40802-250MG
212,70 €
P. ebollizione
60-61
Iupac Name
3-isothiazolecarbonitrile
Inchi Code
1S/C4H2N2S/c5-3-4-1-2-7-6-4/h1-2H
InChI
RKKGUHKROGFETL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Boiling point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/isothiazole-3-carbonitrile
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)