Documenti fondamentali
APO455829999
Apollo Scientific Ltd
5-Bromo-2-methoxyphenylacetic acid
Scegli un formato
1 G
59,80 €
SKU del venditore: OR3046-1G
59,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
59,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.07
Numero MDL:
SKU del venditore: OR3046-1G
59,80 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
132-134
Iupac Name
(5-bromo-2-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H9BrO3/c1-13-8-3-2-7(10)4-6(8)5-9(11)12/h2-4H,5H2,1H3,(H,11,12)
InChI
BBHBUJQFVCMESB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Powder
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-methoxyphenylacetic-acid
Boiling point
132-134
Pittogrammi
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-bromo-2-methoxyphenylacetic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)