Documenti fondamentali
APO455829201
Apollo Scientific Ltd
Diethyl 2-cyano-3-oxosuccinate
Scegli un formato
500 MG
20,90 €
SKU del venditore: OR25781-500MG
20,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
20,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
213.19
Numero MDL:
SKU del venditore: OR25781-500MG
20,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Avvisatemi
Ricevi una notifica via e-mail quando questo articolo sarà pronto per la spedizione.
P. ebollizione
88-90
Iupac Name
diethyl 2-cyano-3-oxosuccinate
Inchi Code
1S/C9H11NO5/c1-3-14-8(12)6(5-10)7(11)9(13)15-4-2/h6H,3-4H2,1-2H3
InChI
FTSVKFGREWPODP-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-2-cyano-3-oxosuccinate
Boiling point
88-90
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/diethyl-2-cyano-3-oxosuccinate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)