APO455828413
Apollo Scientific Ltd
3-Amino-2-(4-methylphenylamino)benzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: OR1980-100MG
99,40 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR1980-100MG
99,40 €
Iupac Name
3-amino-2-(4-toluidino)benzoic acid
Inchi Code
1S/C14H14N2O2/c1-9-5-7-10(8-6-9)16-13-11(14(17)18)3-2-4-12(13)15/h2-8,16H,15H2,1H3,(H,17,18)
InChI
GTTBSDNXVFGONG-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/3-amino-2-4-methylphenylaminobenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)