Documenti fondamentali
APO455827292
Apollo Scientific Ltd
4-Methyl-7-nitro-1H-indazole
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.16
Numero MDL:
P. ebollizione
178-180
Iupac Name
4-methyl-7-nitro-1H-indazole
Inchi Code
1S/C8H7N3O2/c1-5-2-3-7(11(12)13)8-6(5)4-9-10-8/h2-4H,1H3,(H,9,10)
InChI
IALDSOZYXPLUMA-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methyl-7-nitro-1h-indazole
Boiling point
178-180
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methyl-7-nitro-1h-indazole
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)