APO428499457
Apollo Scientific Ltd
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
About This Item
Iupac Name
[5-methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
Inchi Code
1S/C10H8F3N/c1-7-2-3-9(10(11,12)13)8(6-7)4-5-14/h2-3,6H,4H2,1H3
InChI
MSMNXWTULYNSOL-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)