Documenti fondamentali
APO428499020
Apollo Scientific Ltd
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Scegli un formato
1 G
185,20 €
5 G
617,50 €
10 G
1.030,00 €
SKU del venditore: PC302896-1G
185,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
185,20 €
5 G
617,50 €
10 G
1.030,00 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.18
Numero MDL:
SKU del venditore: PC302896-1G
185,20 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
117-120
Iupac Name
[5-methyl-2-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F3O2/c1-6-2-3-8(10(11,12)13)7(4-6)5-9(14)15/h2-4H,5H2,1H3,(H,14,15)
InChI
UMEQVNCETMDPES-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
97%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methyl-2-trifluoromethylphenylacetic-acid
Boiling point
117-120
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/5-methyl-2-trifluoromethylphenylacetic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)