Documenti fondamentali
APO428498583
Apollo Scientific Ltd
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Scegli un formato
1 G
96,10 €
5 G
231,40 €
10 G
384,30 €
SKU del venditore: PC302634-1G
96,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
96,10 €
5 G
231,40 €
10 G
384,30 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.61
Numero MDL:
SKU del venditore: PC302634-1G
96,10 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
134-137
Iupac Name
(6-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClFO3/c1-14-7-3-2-6(10)5(9(7)11)4-8(12)13/h2-3H,4H2,1H3,(H,12,13)
InChI
SZVJYTRCVDHYHX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid-Crystals
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic-acid
Boiling point
134-137
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/6-chloro-2-fluoro-3-methoxyphenylacetic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)