APO428498523
Apollo Scientific Ltd
4-Chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
4-chloro-3,5-difluorobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClF2O/c8-7-5(9)1-4(3-11)2-6(7)10/h1-3H
InChI
RFARYBRXGROFNC-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-chloro-35-difluorobenzaldehyde
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)