Documenti fondamentali
APO428498355
Apollo Scientific Ltd
4-Butoxy-2,6-difluorophenol
Scegli un formato
50 MG
291,23 A$
100 MG
440,01 A$
250 MG
703,85 A$
1 G
1.707,63 A$
SKU del venditore: A601262-50MG
291,23 A$
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
291,23 A$
100 MG
440,01 A$
250 MG
703,85 A$
1 G
1.707,63 A$
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.2
Numero MDL:
SKU del venditore: A601262-50MG
291,23 A$
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
4-butoxy-2,6-difluorophenol
Inchi Code
1S/C10H12F2O2/c1-2-3-4-14-7-5-8(11)10(13)9(12)6-7/h5-6,13H,2-4H2,1H3
InChI
NZXOEPFBEOGOTJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
98%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-butoxy-26-difluorophenol
Pittogrammi
Signal Word
TBC
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-butoxy-26-difluorophenol