APO428498167
Apollo Scientific Ltd
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
About This Item
Iupac Name
4-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Inchi Code
1S/C9H10F3NO/c1-14-8-3-2-6(5-13)4-7(8)9(10,11)12/h2-4H,5,13H2,1H3
InChI
OLXNTNRECSTMGX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Purity
95%
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-methoxy-3-trifluoromethylbenzylamine
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)