Documenti fondamentali
APO423214167
Apollo Scientific Ltd
4-Bromo-3-iodobenzyl bromide
Scegli un formato
250 MG
120,30 €
1 G
279,80 €
SKU del venditore: OR400078-250MG
120,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
120,30 €
1 G
279,80 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
375.83
Numero MDL:
SKU del venditore: OR400078-250MG
120,30 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
1-bromo-4-(bromomethyl)-2-iodobenzene
Inchi Code
1S/C7H5Br2I/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-3H,4H2
InChI
LOOYOQGDKQDGGY-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodobenzyl-bromide
Pittogrammi
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/4-bromo-3-iodobenzyl-bromide
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)