APO415185048
Apollo Scientific Ltd
2,6-Difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: PC500239-250MG
79,60 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: PC500239-250MG
79,60 €
Iupac Name
2,6-difluoro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H3F5O2/c9-4-2-1-3(8(11,12)13)6(10)5(4)7(14)15/h1-2H,(H,14,15)
InChI
CVJDKSBPBBKDEN-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/26-difluoro-3-trifluoromethylbenzoic-acid
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)