APO415184982
Apollo Scientific Ltd
3,3-Dimethylazetidine hydrochloride
Scegli un formato
SKU del venditore: OR313047-250MG
111,50 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: OR313047-250MG
111,50 €
Iupac Name
3,3-dimethylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N.ClH/c1-5(2)3-6-4-5;/h6H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI
DVPXDZWZLKNLJX-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/33-dimethylazetidine-hydrochloride
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)