Documenti fondamentali
APO414278289
Apollo Scientific Ltd
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Scegli un formato
250 MG
60,90 €
SKU del venditore: OR110402-250MG
60,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
60,90 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.03
Numero MDL:
SKU del venditore: OR110402-250MG
60,90 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
P. ebollizione
203-204
Iupac Name
methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Inchi Code
1S/C7H6INO3/c1-12-7(11)4-2-5(8)6(10)9-3-4/h2-3H,1H3,(H,9,10)
InChI
LHGAGXUKDZFFSF-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Ambient Temperature
Country of Origin
GB
Shipping Temperature
Ambient Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-6-hydroxy-5-iodonicotinate
Boiling point
203-204
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://store.apolloscientific.co.uk/product/methyl-6-hydroxy-5-iodonicotinate
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)