Documenti fondamentali
AOBH998D57C1
AOBChem
3-(1,1-difluoroethyl)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
170.16
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
3-(1,1-difluoroethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H8F2O/c1-9(10,11)8-4-2-3-7(5-8)6-12/h2-6H,1H3
InChI
RSGLRSKNDBBXKP-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-1-1-difluoroethyl-benzaldehyde-119116.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/119116.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)