AOBH9910898A
AOBChem
2-bromo-6-(dimethoxymethyl)pyridine
About This Item
Iupac Name
2-bromo-6-(dimethoxymethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H10BrNO2/c1-11-8(12-2)6-4-3-5-7(9)10-6/h3-5,8H,1-2H3
InChI
SZLQAUWIUGRPND-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/99314.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)