Documenti fondamentali
AOBH99107EFC
AOBChem
2,5-dimethoxy-4-(methylthio)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.27
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2,5-dimethoxy-4-(methylsulfanyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O3S/c1-12-8-5-10(14-3)9(13-2)4-7(8)6-11/h4-6H,1-3H3
InChI
IRQXDQKWXGOSEM-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-5-dimethoxy-4-methylthio-benzaldehyde-96220.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/96220.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)