Documenti fondamentali
AOBH98B86892
AOBChem
(2-Fluorophenyl)(morpholino)methanone
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.22
Numero MDL:
Iupac Name
4-(2-fluorobenzoyl)morpholine
Inchi Code
1S/C11H12FNO2/c12-10-4-2-1-3-9(10)11(14)13-5-7-15-8-6-13/h1-4H,5-8H2
InChI
OIDNOKLCLGRXCW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Product Link
https://aobchem.com/2-fluorophenyl-morpholino-methanone-75080.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/75080.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)