Documenti fondamentali
AOBH980A85F4
AOBChem
2-Bromo-1-ethoxy-3-fluoro-4-methylbenzene
Scegli un formato
250 MG
155,54 €
500 MG
222,90 €
1 G
312,31 €
SKU del venditore: 53388-250MG
155,54 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
155,54 €
500 MG
222,90 €
1 G
312,31 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
233.08
Numero MDL:
SKU del venditore: 53388-250MG
155,54 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-bromo-1-ethoxy-3-fluoro-4-methylbenzene
Inchi Code
1S/C9H10BrFO/c1-3-12-7-5-4-6(2)9(11)8(7)10/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI
UCCLRVCHZKEDQT-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-bromo-1-ethoxy-3-fluoro-4-methylbenzene.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/53388.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)