Documenti fondamentali
AOBH97F101F3
AOBChem
2-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.15
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
2-methoxy-6-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H7F3O2/c1-14-8-4-2-3-7(6(8)5-13)9(10,11)12/h2-5H,1H3
InChI
LLBTYKHVRXDHKF-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-methoxy-6-trifluoromethyl-benzaldehyde.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/16901.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)