Documenti fondamentali
AOBH961DC4C6
AOBChem
2-Chloro-4-ethoxy-3-fluorobenzoic acid
Scegli un formato
250 MG
257,18 €
500 MG
341,69 €
1 G
454,37 €
SKU del venditore: 51744-250MG
257,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
257,18 €
500 MG
341,69 €
1 G
454,37 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
218.61
Numero MDL:
SKU del venditore: 51744-250MG
257,18 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-4-ethoxy-3-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C9H8ClFO3/c1-2-14-6-4-3-5(9(12)13)7(10)8(6)11/h3-4H,2H2,1H3,(H,12,13)
InChI
AQCGBKRMVQVOSL-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-4-ethoxy-3-fluorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51744.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)