Documenti fondamentali
AOBH961DC4B7
AOBChem
(3-Bromo-2-fluoro-5-methylphenyl)(methyl)sulfane
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
235.12
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
(3-bromo-2-fluoro-5-methylphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C8H8BrFS/c1-5-3-6(9)8(10)7(4-5)11-2/h3-4H,1-2H3
InChI
RBGYCOBAPVQFBA-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/3-bromo-2-fluoro-5-methylphenyl-methyl-sulfane.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51686.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)