AOBH961DC494
AOBChem
2,2,2-Trifluoro-N-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)acetamide
Scegli un formato
SKU del venditore: 51547-5G
205,76 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 51547-5G
205,76 €
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-N-(3-fluoro-4-methoxyphenyl)acetamide
Inchi Code
1S/C9H7F4NO2/c1-16-7-3-2-5(4-6(7)10)14-8(15)9(11,12)13/h2-4H,1H3,(H,14,15)
InChI
SSPJBJNXEPAUKI-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51547.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)