Documenti fondamentali
AOBH961DC3CF
AOBChem
N-cyclopropyl-4-fluoro-2-methoxybenzamide
Scegli un formato
500 MG
73,49 €
1 G
104,10 €
5 G
372,32 €
SKU del venditore: 51703-500MG
73,49 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
73,49 €
1 G
104,10 €
5 G
372,32 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
209.22
Numero MDL:
SKU del venditore: 51703-500MG
73,49 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-cyclopropyl-4-fluoro-2-methoxybenzamide
Inchi Code
1S/C11H12FNO2/c1-15-10-6-7(12)2-5-9(10)11(14)13-8-3-4-8/h2,5-6,8H,3-4H2,1H3,(H,13,14)
InChI
IAQLWFCCNGIAGY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/n-cyclopropyl-4-fluoro-2-methoxybenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51703.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)