Documenti fondamentali
AOBH961DC3A4
AOBChem
(2,6-Dichloro-3-isopropoxyphenyl)(methyl)sulfane
Scegli un formato
250 MG
149,42 €
500 MG
214,33 €
1 G
300,06 €
SKU del venditore: 51247-250MG
149,42 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
149,42 €
500 MG
214,33 €
1 G
300,06 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
251.18
Numero MDL:
SKU del venditore: 51247-250MG
149,42 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(2,6-dichloro-3-isopropoxyphenyl)(methyl)sulfane
Inchi Code
1S/C10H12Cl2OS/c1-6(2)13-8-5-4-7(11)10(14-3)9(8)12/h4-6H,1-3H3
InChI
PHIYQZHQUKSTRD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-6-dichloro-3-isopropoxyphenyl-methyl-sulfane.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/51247.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)