Documenti fondamentali
AOBH961DC27D
AOBChem
5-chloro-N-cyclopropyl-6-methoxynicotinamide
Scegli un formato
250 MG
126,15 €
500 MG
181,26 €
1 G
253,52 €
SKU del venditore: 48987-250MG
126,15 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
126,15 €
500 MG
181,26 €
1 G
253,52 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.66
Numero MDL:
SKU del venditore: 48987-250MG
126,15 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-chloro-N-cyclopropyl-6-methoxynicotinamide
Inchi Code
1S/C10H11ClN2O2/c1-15-10-8(11)4-6(5-12-10)9(14)13-7-2-3-7/h4-5,7H,2-3H2,1H3,(H,13,14)
InChI
JZGLTZPMXXMNAW-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-chloro-n-cyclopropyl-6-methoxynicotimide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48987.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)