AOBH961DC0F2
AOBChem
3-Bromo-2,5-dimethylbenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
3-bromo-2,5-dimethylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9BrO/c1-6-3-8(5-11)7(2)9(10)4-6/h3-5H,1-2H3
InChI
HCIMLDNNWNXIGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/38701.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)