AOBH961DC063
AOBChem
4-Butoxy-2,5-difluorobenzoic acid
About This Item
Iupac Name
4-butoxy-2,5-difluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H12F2O3/c1-2-3-4-16-10-6-8(12)7(11(14)15)5-9(10)13/h5-6H,2-4H2,1H3,(H,14,15)
InChI
YIOGNTYBPBLSGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-butoxy-2-5-difluorobenzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37854.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)