Documenti fondamentali
AOBH961DC01E
AOBChem
3,5-Difluoro-4-(trimethylsilyl)benzoic acid
Scegli un formato
250 MG
570,73 €
500 MG
815,68 €
1 G
1.141,47 €
SKU del venditore: 36820-250MG
570,73 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
570,73 €
500 MG
815,68 €
1 G
1.141,47 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.29
Numero MDL:
SKU del venditore: 36820-250MG
570,73 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3,5-difluoro-4-(trimethylsilyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H12F2O2Si/c1-15(2,3)9-7(11)4-6(10(13)14)5-8(9)12/h4-5H,1-3H3,(H,13,14)
InChI
SNBAEPWHSSSMCZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/3-5-difluoro-4-trimethylsilyl-benzoic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36820.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)