Documenti fondamentali
AOBH961DBF87
AOBChem
6-Bromo-2,3-dihydro-benzo[1,4]dioxine-5-carboxylic acid
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
259.06
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
6-bromo-2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxine-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H7BrO4/c10-5-1-2-6-8(7(5)9(11)12)14-4-3-13-6/h1-2H,3-4H2,(H,11,12)
InChI
JMSCUVRFRREXFY-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/6-bromo-2-3-dihydro-benzo-1-4-dioxine-5-carboxylic-acid.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/27097.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)