AOBH961DBEA3
AOBChem
2-Bromo-6-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
About This Item
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-3-isopropoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10BrFO2/c1-6(2)14-9-4-3-8(12)7(5-13)10(9)11/h3-6H,1-2H3
InChI
OHIKSLIDZBTJJN-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/17631.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)