AOBH945512C5
AOBChem
2-chloro-4-iodo-3-(methoxymethoxy)pyridine
About This Item
Iupac Name
2-chloro-4-iodo-3-(methoxymethoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C7H7ClINO2/c1-11-4-12-6-5(9)2-3-10-7(6)8/h2-3H,4H2,1H3
InChI
ZIRQIFUYLWTPPK-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/48634.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)