Documenti fondamentali
AOBH9455125E
AOBChem
4-methyl-N'-(thiophen-2-ylmethylene)benzenesulfonohydrazide
Scegli un formato
250 MG
184,92 €
500 MG
240,04 €
1 G
311,07 €
5 G
960,19 €
10 G
1.589,71 €
25 G
3.065,54 €
SKU del venditore: 47681-250MG
184,92 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
184,92 €
500 MG
240,04 €
1 G
311,07 €
5 G
960,19 €
10 G
1.589,71 €
25 G
3.065,54 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
280.37
Numero MDL:
SKU del venditore: 47681-250MG
184,92 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
(Z)-4-methyl-N'-(thiophen-2-ylmethylene)benzenesulfonohydrazide
Inchi Code
1S/C12H12N2O2S2/c1-10-4-6-12(7-5-10)18(15,16)14-13-9-11-3-2-8-17-11/h2-9,14H,1H3/b13-9-
InChI
PMRVBPJVOSPFOE-LCYFTJDESA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/4-methyl-n-thiophen-2-ylmethylene-benzenesulfonohydrazide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/47681.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)