Documenti fondamentali
AOBH94551192
AOBChem
N-cyclopropyl-2-fluoronicotinamide
Scegli un formato
250 MG
274,33 €
500 MG
366,19 €
1 G
488,66 €
SKU del venditore: 46605-250MG
274,33 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
274,33 €
500 MG
366,19 €
1 G
488,66 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.18
Numero MDL:
SKU del venditore: 46605-250MG
274,33 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
N-cyclopropyl-2-fluoronicotinamide
Inchi Code
1S/C9H9FN2O/c10-8-7(2-1-5-11-8)9(13)12-6-3-4-6/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,12,13)
InChI
CWJFRRVQSMMTPJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/n-cyclopropyl-2-fluoronicotinamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/46605.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)