AOBH7BADE6EE
AOBChem
4-Fluoro-3-isopropoxy-5-methylbenzoic acid
Scegli un formato
SKU del venditore: 37291-250MG
192,29 €
Scegli un formato
About This Item
SKU del venditore: 37291-250MG
192,29 €
Iupac Name
4-fluoro-3-isopropoxy-5-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C11H13FO3/c1-6(2)15-9-5-8(11(13)14)4-7(3)10(9)12/h4-6H,1-3H3,(H,13,14)
InChI
IEXFDIPCTQWHBP-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/37291.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)