Documenti fondamentali
AOBH7BADDF07
AOBChem
Isopropyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Scegli un formato
1 G
193,50 €
SKU del venditore: 36581-1G
193,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
193,50 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.19
Numero MDL:
SKU del venditore: 36581-1G
193,50 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
isopropyl 4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C10H11FO3/c1-6(2)14-10(13)7-3-4-8(11)9(12)5-7/h3-6,12H,1-2H3
InChI
WZONAWVAPQBAPJ-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/isopropyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36581.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)