Documenti fondamentali
AOBH7BADDC9D
AOBChem
5-Ethoxy-2-fluoronicotinic acid
Scegli un formato
250 MG
270,66 €
500 MG
362,51 €
1 G
482,54 €
SKU del venditore: 36233-250MG
270,66 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
270,66 €
500 MG
362,51 €
1 G
482,54 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
185.15
Numero MDL:
SKU del venditore: 36233-250MG
270,66 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
5-ethoxy-2-fluoronicotinic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO3/c1-2-13-5-3-6(8(11)12)7(9)10-4-5/h3-4H,2H2,1H3,(H,11,12)
InChI
DYPGVXIWYKNDIB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
95
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/5-ethoxy-2-fluoronicotinic-acid.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/36233.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)