Documenti fondamentali
AOBH7BADDA77
AOBChem
2-Chloro-5-bromo-6-fluorobenzamide
Scegli un formato
250 MG
220,44 €
500 MG
289,03 €
1 G
380,88 €
5 G
1.208,82 €
10 G
2.012,25 €
25 G
3.895,92 €
SKU del venditore: 20474-250MG
220,44 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
220,44 €
500 MG
289,03 €
1 G
380,88 €
5 G
1.208,82 €
10 G
2.012,25 €
25 G
3.895,92 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.47
Numero MDL:
SKU del venditore: 20474-250MG
220,44 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
3-bromo-6-chloro-2-fluorobenzamide
Inchi Code
1S/C7H4BrClFNO/c8-3-1-2-4(9)5(6(3)10)7(11)12/h1-2H,(H2,11,12)
InChI
ZPKCUXYYRKFVCL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/2-chloro-5-bromo-6-fluorobenzamide.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/20474.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)