Documenti fondamentali
AOBH3CD9F326
AOBChem
4-Cyclopropylbenzonitrile
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
143.19
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili Contatta l'Assistenza Tecnica.
Iupac Name
4-cyclopropylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C10H9N/c11-7-8-1-3-9(4-2-8)10-5-6-10/h1-4,10H,5-6H2
InChI
HJWMALLDRPONGB-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
2-8C
Purity
97
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://aobchem.com/4-cyclopropylbenzonitrile.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/22306.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)