Documenti fondamentali
AOBH3CD9F30F
AOBChem
Ethyl 3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate
Scegli un formato
250 MG
205,76 €
500 MG
293,94 €
1 G
411,52 €
SKU del venditore: 35884-250MG
205,76 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 MG
205,76 €
500 MG
293,94 €
1 G
411,52 €
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.54
Numero MDL:
SKU del venditore: 35884-250MG
205,76 €
Spedito entro 14 giorni - da Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate
Inchi Code
1S/C10H10BrClO2/c1-3-14-10(13)7-4-6(2)9(12)8(11)5-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI
RRUYKCHAMRMOBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
97
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Product Link
https://aobchem.com/ethyl-3-bromo-4-chloro-5-methylbenzoate.html
MSDS
https://aobchem.com/pub/media/files/sds/35884.pdf
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)